octan baru ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
11126.06
11126.14
11126.22
11126.06EA
690
PLN
11126.06
11126.14
11126.22
octan baru ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
octan baru
Purity: 99.999%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: C4H6BaO4
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3693411
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Formuła:
(H₃CCOO)₂Ba MW: 255.42 g/mol Temp. topnienia: ∼450 °C Gęstość: 2.47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012447 Numer CAS: 543-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,965 |