Drukuj
octan baru 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
423435000 423430025 423431000
ACRO423435000EA 430 PLN
ACRO423435000 ACRO423430025 ACRO423431000
octan baru 99+% ACS
octan baru
Formuła: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Temp. topnienia: ∼450 °C
Gęstość: 2.46 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012447
Numer CAS: 543-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00968
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %