Drukuj
octan baru 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
222800010 222805000 222800025
ACRO222800010EA 615 PLN
ACRO222800010 ACRO222805000 ACRO222800025
octan baru 99+% for analysis
octan baru
Formuła: (H₃CCOO)₂Ba
Temp. topnienia: ∼450 °C
Gęstość: 2,46 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012447
Numer CAS: 543-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00968
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
pH 6.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm