Drukuj
dipropionian sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 255 PLN
8.43793.0100 8.43793.0500
dipropionian sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
dipropionian sodu
Formuła: C₃H₅NaO₂
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002759
Numer CAS: 137-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-290-4
Klasyfikacja Merck : 12,08816
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)