Drukuj
dipropionian sodu 99.0-100.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
149010010 149010250 149010050
ACRO149010010EA 325 PLN
ACRO149010010 ACRO149010250 ACRO149010050
dipropionian sodu 99.0-100.5%
dipropionian sodu
Formuła: C₃H₅NaO₂
Temp. topnienia: 285…286 °C
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002759
Numer CAS: 137-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-290-4
Klasyfikacja Merck : 12,08816
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (On dried substance)
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm