octan potasu 99.0-101.0% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
85507.290EA
413
PLN
85507.290
85507.462
octan potasu 99.0-101.0% Ph. Eur.
octan potasu
Formuła:
CH₃COOK Temp. topnienia: 304 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 Klasyfikacja Merck : 13,07687 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
pH (5 %) | 7.5 - 9.0 |
Reducing substances | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 200 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 200 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 4 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 3.0 % |
Residual solvents | Passes test |