octan potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Acetic acid potassium salt
26667.236EA
539
PLN
26667.236
26667.293
octan potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
octan potasu
Formuła:
CH₃COOK Temp. topnienia: 304 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 Klasyfikacja Merck : 13,07687 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.0 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.005 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (130°C) | Max. 3.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.4 % |