octan potasu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26664.293EA
1270
PLN
26664.293
26664.362
octan potasu ≥98%, GPR RECTAPUR®
octan potasu
Formuła:
CH₃COOK Temp. topnienia: 304 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 Klasyfikacja Merck : 13,07687 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |