Drukuj
octan potasu ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0698-1KGEA 2540 PLN
0698-1KG 0698-2.5KG
octan potasu ≥99% ACS
octan potasu
Formuła: CH₃COOK
Temp. topnienia: 304 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012458
Numer CAS: 127-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2
Klasyfikacja Merck : 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy Metals ≤ 0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, Water) @25 °C 6.5 – 9
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.03%
Sulphate ≤0.002%