octan potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
|
A16321.36EA
272
PLN
A16321.36
A16321.0C
A16321.0E
octan potasu ≥99%
octan potasu
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formuła:
CH₃COOK MW: 98,14 g/mol Temp. topnienia: 292 °C Gęstość: 1,57 Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 Klasyfikacja Merck : 14,7605 |