octan potasu ≥99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99% min
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Crystalline
Density: 1.57
Appearance: White
Melting Point: 292°
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formuła:
CH₃COOK Temp. topnienia: 292 °C Gęstość: 1,57 Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 Klasyfikacja Merck : 14,7605 |