Drukuj
octan potasu, bezwodny 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
220150010 220151000 220150050 220150250
ACRO220150010EA 353 PLN
ACRO220150010 ACRO220151000 ACRO220150050 ACRO220150250
octan potasu, bezwodny 99+%, czysty
octan potasu
Formuła: CH₃COOK
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012458
Numer CAS: 127-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2
Klasyfikacja Merck : 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %