octan potasu, anhydrous 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid potassium salt
149600010
149600025
149605000
ACRO149600010EA
307
PLN
ACRO149600010
ACRO149600025
ACRO149605000
octan potasu, anhydrous 97%, pure
octan potasu
Formuła:
CH₃COOK Temp. topnienia: 292 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 Klasyfikacja Merck : 13,07687 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water) |