Undecanoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hendecanoic acid, Undecylic acid
A11244.18
A11244.30
A11244.0B
A11244.18EA
250
PLN
A11244.18
A11244.30
A11244.0B
Undecanoic acid ≥98%
Undecanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112-37-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H
Formula Weight: 186.30
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 283…285 °C Temp. topnienia: 26…29 °C Gęstość: 0,89 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002730 Numer CAS: 112-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-964-2 |