Drukuj
Undecanoic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Hendecanoic acid, Undecylic acid
173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 203 PLN
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undecanoic acid 99%
Undecanoic acid
Formuła: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 228
Temp. topnienia: 28.5 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002730
Numer CAS: 112-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-964-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %