Drukuj
kwas mirystynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 297 PLN
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
kwas mirystynowy 99%
kwas mirystynowy
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 326 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 50…57 °C
Gęstość: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002744
Numer CAS: 544-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-875-2
Klasyfikacja Merck : 12,06416
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %