Drukuj
Kwas lignocerynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetracosanoic acid
215640010 215640050 215642500
ACRO215640010EA 913 PLN
ACRO215640010 ACRO215640050 ACRO215642500
Kwas lignocerynowy 99%
Kwas lignocerynowy
Formuła: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 272 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002810
Numer CAS: 557-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-180-7
Klasyfikacja Merck : 13,05509
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %