Kwas propionowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Formuła:
C₃H₆O₂ Temp. Wrzenia: 140…141 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 0,992 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002756 Numer CAS: 79-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-176-3 Jednostka: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Klasyfikacja Merck : 14,7825 |