Drukuj
Kwas propionowy 99+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas etanokarboksylowy, Kwas metylooctowy
220130010 220130025
ACRO220130010EA 473 PLN
ACRO220130010 ACRO220130025
Kwas propionowy 99+%, extra_pure
Kwas propionowy
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 141
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 0.99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002756
Numer CAS: 79-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-176-3
Jednostka: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Klasyfikacja Merck : 13,07917
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA