Kwas propionowy 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kwas etanokarboksylowy, Kwas metylooctowy
149300010
149300025
149300100
ACRO149300010EA
221
PLN
ACRO149300010
ACRO149300025
ACRO149300100
Kwas propionowy 99%, pure
Kwas propionowy
Formuła:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Temp. Wrzenia: 141 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 0.99 g/cm³ Temp. Zapłonu: 51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002756 Numer CAS: 79-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-176-3 Jednostka: 3463 ADR: 8 II REACH: 01-2119486971-24 Klasyfikacja Merck : 13,07917 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |