Drukuj
Kwas walerianowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas butanokarboksylowy, Kwas pentanowy
MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 267 PLN
75054-1ML 75054-5ML
Kwas walerianowy, Supelco®
Kwas walerianowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 186
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004413
Numer CAS: 109-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-677-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=ef3fe24730fff672b1614f711e099eee0eb8f51c&prid=web&clid=SAPDAM