Drukuj
Kwas walerianowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas butanokarboksylowy, Kwas pentanowy
MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 133 PLN
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Kwas walerianowy zS, Sigma-Aldrich®
Kwas walerianowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 186
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004413
Numer CAS: 109-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-677-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 12,10042
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C