Kwas walerianowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-52-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -34°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 969454
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004413
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 184…186 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 0,938 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004413 Numer CAS: 109-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-677-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,9904 |