Drukuj
Kwas walerianowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 343 PLN
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Kwas walerianowy 99%
Kwas walerianowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 20…18 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004413
Numer CAS: 109-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-677-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,10042
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %