Drukuj
kwas oktanowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500 8.00192.9180
8.00192.0100EA 149 PLN
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500 8.00192.9180
kwas oktanowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas oktanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 239,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004429
Numer CAS: 124-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-677-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01771
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.68 g/l (20 °C)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 109.9 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material