Drukuj
kwas oktanowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129390010 129390025 129390251
ACRO129390010EA 323 PLN
ACRO129390010 ACRO129390025 ACRO129390251
kwas oktanowy 99%
kwas oktanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 238 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004429
Numer CAS: 124-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-677-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01771
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %