Drukuj
kwas stearynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
73297-10KG-F 73297-1KG-F
SIAL73297-10KG-FEA 3300 PLN
SIAL73297-10KG-F SIAL73297-1KG-F
kwas stearynowy, Sigma-Aldrich®
kwas stearynowy
Formuła: C₁₈H₃₆O₂
Temp. Wrzenia: 361 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002752
Numer CAS: 57-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-313-4
Klasyfikacja Merck : 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM