Drukuj
kwas stearynowy, powder, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
20666.290EA 233 PLN
20666.290 20666.460
kwas stearynowy, powder, TECHNICAL
kwas stearynowy
Formuła: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 361
Temp. topnienia: 67
Gęstość: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 196 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002752
Numer CAS: 57-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Klasyfikacja Merck : 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Stearic and palmitic acid Min. 90 %