kwas stearynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Physical Form: Flakes or powder
Density: 0.941
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Formuła:
C₁₈H₃₆O₂ Temp. Wrzenia: 232 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 69…72 °C Gęstość: 0,941 Temp. Zapłonu: 196 °C (384 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002752 Numer CAS: 57-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-313-4 Klasyfikacja Merck : 14,8804 |