Drukuj
kwas stearynowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
174490010 174490025 174490100
ACRO174490010EA 257 PLN
ACRO174490010 ACRO174490025 ACRO174490100
kwas stearynowy 97%
kwas stearynowy
Formuła: C₁₈H₃₆O₂
Temp. Wrzenia: 361 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 67…69 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002752
Numer CAS: 57-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-313-4
Klasyfikacja Merck : 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %