Kwas pelargonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07167.0100
8.07167.1000
8.07167.0100EA
137
PLN
8.07167.0100
8.07167.1000
Kwas pelargonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas pelargonowy
Formuła:
C₉H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 253 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 12 °C Gęstość: 0,9055 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004433 Numer CAS: 112-05-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-931-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 12,07198 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 0.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 12 °C |
Molar Mass | 158.24 g/mol |
Boiling Point | 252 - 255 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 133 °C |
Refractive Index | 1.4330 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 9 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH |
3.5 ( |
Ignition Point | 405 °C |
Viscosity kinematic | 9.0 mm2/s (20 °C) |