Kwas pelargonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 112-05-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4315
Odour: Unpleasant
pH: 3.5
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 1752351
Merck Reference: 14,7070
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004433
Formuła:
C₉H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 253…255 °C Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 0,905 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004433 Numer CAS: 112-05-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-931-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7070 |