Drukuj
Kwas pelargonowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Kwas nonanowy
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 382 PLN
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Kwas pelargonowy 97%
Kwas pelargonowy
Formuła: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 254 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12.5 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004433
Numer CAS: 112-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-931-2
Klasyfikacja Merck : 12,07198
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %