Drukuj
Kwas nonadekanowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207190050 207190010
ACRO207190050EA 738 PLN
ACRO207190050 ACRO207190010
Kwas nonadekanowy 98+%
Kwas nonadekanowy
Formuła: C₁₉H₃₈O₂
Temp. Wrzenia: 297 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: 68…70 °C
Gęstość: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002754
Numer CAS: 646-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-472-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %