Kwas mrówkowy 99 - 100% 99-100, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aminic Acid, Methanoic acid
20318.297EA
325
PLN
20318.297
20318.322
20318.446
20318.320
20318.310
20318.180
20318.550
Kwas mrówkowy 99 - 100% 99-100, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Kwas mrówkowy
Formuła:
HCO₂H MW: 46.03 g/mol Temp. Wrzenia: 100…101 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 8,2…8,4 °C Gęstość: 1.22 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003297 Numer CAS: 64-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1 Jednostka: 1779 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119491174-37 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Dilution test | Passes test ACS |
Colouration | Max. 10 APHA |
Solidification point | 7 - 8 °C |
Refractive index (20°C) | 1.370 - 1.372 |
Density (20/20) | 1.210 - 1.230 |
Acetic acid | Max. 0.2 % |
Evaporation residue | Max. 30 ppm |
Heavy metals (by ICP-MS) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 20 ppm |
Water | Max. 1.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
SO3 (Sulphite) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.1 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 4 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |