Drukuj
Kwas mrówkowy ≥98% 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
147930010 147930025 147930250 147932500 147930100
ACRO147930010EA 279 PLN
ACRO147930010 ACRO147930025 ACRO147930250 ACRO147932500 ACRO147930100
Kwas mrówkowy ≥98% 98+%, pure
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH ≥98.0 %