Kwas mrówkowy ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20320.295EA
215
PLN
20320.295
20320.320
20320.364
Kwas mrówkowy ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kwas mrówkowy
Formuła:
HCO₂H Temp. Wrzenia: 100…101 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 8,2…8,4 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003297 Numer CAS: 64-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1 Jednostka: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.370 - 1.372 |
Acetic acid | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |