Kwas mrówkowy ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
33015-1L
33015-2.5L
33015-500ML
33015-1LEA
316
PLN
33015-1L
33015-2.5L
33015-500ML
Kwas mrówkowy ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kwas mrówkowy
Formuła:
HCO₂H Temp. Wrzenia: 100,4 °C (1.013 hPa) Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003297 Numer CAS: 64-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1 Jednostka: 1779 ADR: 8,II |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Density (D 20/20) | 1.217 - 1.223 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.001 % |
Silver (Ag) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.000005 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000002 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000005 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000002 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Vanadium (V) | Max. 0.000005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Oxalate (C₂O₄) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Sulfite (SO₃) | complying |
Acetic acid (CH₃COOH) | Max. 0.005 % |
APHA | Max. 10 |
Solubility in water | complying |