Drukuj
Kwas mrówkowy ≥98%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
6037.1000EA 316 PLN
6037.1000 6037.2500
Kwas mrówkowy ≥98%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 98 %
Acetic acid (CH3COOH) max. 0.4 %
Ammonium (NH4) max. 0.005 %
Color (APHA) max. 15
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Sulfite (SO3) passes test