Kwas mrówkowy ≥96% 96 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aminic Acid, Methanoic acid
36617.36
36617.A3
36617.57
36617.36EA
664
PLN
36617.36
36617.A3
36617.57
Kwas mrówkowy ≥96% 96 ACS
Kwas mrówkowy
Purity: 96+%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formuła:
HCO₂H MW: 46.03 g/mol Temp. Wrzenia: 100…101 °C Temp. topnienia: 7…9 °C Gęstość: 1.220 Temp. Zapłonu: 50 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003297 Numer CAS: 64-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1 Jednostka: 1779 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4241 |