Drukuj
Kwas mrówkowy ∼98% Titrimetric Mass spectrometry, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
94318-250ML 94318-50ML 94318-1L
94318-250MLEA 466 PLN
94318-250ML 94318-50ML HONC94318-1L
Kwas mrówkowy ∼98% Titrimetric Mass spectrometry, Fluka™
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 100.4 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.5 %
Suitability for the LC-MS complying
Water (Karl Fischer) Max. 2.5 %
Non-volatile matter Max. 20 ppm
APHA Max. 15
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Appearance of the solution complying