Drukuj
Kwas mrówkowy ≥97.5% eluent additive, for LC-MS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
56302-10X1MLEA 563 PLN
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
Kwas mrówkowy ≥97.5% eluent additive, for LC-MS, Fluka™
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
Temp. Wrzenia: 100,4 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.370 - 1.372
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Appearance of the solution complying
APHA Max. 15
Vapor Density 1.6 (vs air)