Drukuj
Kwas mrówkowy ≥94.5%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
0961-100MLEA 470 PLN
0961-100ML 0961-500ML
Kwas mrówkowy ≥94.5%, high purity
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
Temp. Wrzenia: 100…101 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥94.5%