Drukuj
kwas kapronowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9026
8.00198.0005EA 88 PLN
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9026
kwas kapronowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas kapronowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 202
Temp. topnienia: –4.8 °C
Gęstość: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004421
Numer CAS: 142-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-550-7
Jednostka: 2829
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01765
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 9.7 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4162 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C