Drukuj
kwas palmitynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
8.00508.0100EA 144 PLN
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
kwas palmitynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas palmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 352
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002747
Numer CAS: 57-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9
Klasyfikacja Merck : 13,07064
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 61 - 63 °C
Molar Mass 256.42 g/mol
Bulk Density 415 kg/m3
Boiling Point 271.5 °C (133 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 0.852 g/cm3 (20 °C)