Drukuj
kwas palmitynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
27734-25KG 27734-1KG
SIAL27734-25KGEA 3800 PLN
SIAL27734-25KG SIAL27734-1KG
kwas palmitynowy, Sigma-Aldrich®
kwas palmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 352
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002747
Numer CAS: 57-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9
Klasyfikacja Merck : 13,07064