kwas palmitynowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
B20322.0C
B20322.0E
B20322.36
B20322.0CEA
2510
PLN
B20322.0C
B20322.0E
B20322.36
kwas palmitynowy 95%
kwas palmitynowy
Purity: 95%
CAS No.: 57-10-3
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 206°(402°F)
Refractive Index: 1.4273
Odour: Odourless
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 215°/15mm
Beilstein Reference: 607489
Merck Reference: 14,6996
MDL No.: MFCD00002747
Formuła:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Temp. Wrzenia: 215 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 62…65 °C Gęstość: 0.853 Temp. Zapłonu: 206 °C (402 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002747 Numer CAS: 57-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9 Klasyfikacja Merck : 13,07064 |