Drukuj
kwas palmitynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 314 PLN
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
kwas palmitynowy 98%
kwas palmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
Temp. Wrzenia: 351,5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 59…63 °C
Gęstość: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002747
Numer CAS: 57-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9
Klasyfikacja Merck : 13,07064
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g