Drukuj
Kwas cerotynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
258210010 258211000
ACRO258210010EA 1460 PLN
ACRO258210010 ACRO258211000
Kwas cerotynowy 98%
Kwas cerotynowy
Formuła: C₂₆H₅₂O₂
Temp. Wrzenia: 250 °C
Temp. topnienia: 87…89 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002811
Numer CAS: 506-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-040-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Glistening powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %