Drukuj
Kwas enantowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas heksanokarboksylowy, Kwas heptanowy
75190-100ML 75190-500ML
SIAL75190-100MLEA 299 PLN
SIAL75190-100ML SIAL75190-500ML
Kwas enantowy, Sigma-Aldrich®
Kwas enantowy
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 223
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004426
Numer CAS: 111-14-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-838-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04680